Benceno-1,3-disulfonato de disodio ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
B22811.14 B22811.22 B22811.36
B22811.14EA 24.1 EUR
B22811.14 B22811.22 B22811.36
Benceno-1,3-disulfonato de disodio ≥94%
Benceno-1,3-disulfonato de disodio
Purity: 94% CAS No.: 831-59-4 Molecular Formula: C6H4Na2O6S2 Formula Weight: 282.20 MDL No.: MFCD00007492
Formula: C₆H₄Na₂O₆S₂
MW: 282.21 g/mol
Densidad: 1.124
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007492
Núm. CAS: 831-59-4
EINECS: 212-606-4