Bencilmalonato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22890.14 B22890.22
B22890.14EA 38.1 EUR
B22890.14 B22890.22
Bencilmalonato de dietilo ≥97%
Bencilmalonato de dietilo
Purity: 97% CAS No.: 607-81-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 162-163°/10mm Beilstein Reference: 615793 MDL No.: MFCD00009166
Formula: C₁₄H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 162…163 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,069
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009166
Núm. CAS: 607-81-8
EINECS: 210-142-7