Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
B22985.18
B22985.30
B22985.18EA
32.3
EUR
B22985.18
B22985.30
Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio ≥98%
Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio
Purity: 98%
CAS No.: 2008-75-5
Molecular Formula: C7H14ClN.HCl
Formula Weight: 184.11
Melting Point: 229-235°
Beilstein Reference: 3910268
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012837
Formula:
C₇H₁₅Cl₂N MW: 184,11 g/mol Pto. de fusión: 229…235 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012837 Núm. CAS: 2008-75-5 EINECS: 217-920-5 UN: 2928 ADR: 6.1,II |