Fosfonato de diisopropilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diisopropyl phosphite, Di-i-propylphosphite, Diisopropyl hydrogen phosphite
B23800.14
B23800.22
B23800.14EA
55.1
EUR
B23800.14
B23800.22
Fosfonato de diisopropilo ≥98%
Fosfonato de diisopropilo
Purity: 98%
CAS No.: 1809-20-7
Molecular Formula: C6H15O3P
Formula Weight: 166.16
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 72-75°/10mm
MDL No.: MFCD00117905
Formula:
C₆H₁₅O₃P MW: 166,16 g/mol Pto. Ebullición: 72…75 °C (10 mmHg) Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 112 °C (234 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00117905 Núm. CAS: 1809-20-7 EINECS: 217-317-7 |