3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
B23880.0F
B23880.AP
B23880.0FEA
106
EUR
B23880.0F
B23880.AP
3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol ≥99%
3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol
Purity: 99%
CAS No.: 112-60-7
Molecular Formula: O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 193°(379°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Odourless
pH: 8.5
Melting Point: -4°
Boiling Point: 313-314°
Beilstein Reference: 1634320
MDL No.: MFCD00002879
Formula:
C₈H₁₈O₅ MW: 194,23 g/mol Pto. Ebullición: 313…314 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1,125 Pto. de inflamación: 193 °C (379 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002879 Núm. CAS: 112-60-7 EINECS: 203-989-9 |