Cloruro de 2-hidroxiiminometil-1-metilpiridinio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23890.06
B23890.14
B23890.06EA
35.2
EUR
B23890.06
B23890.14
Cloruro de 2-hidroxiiminometil-1-metilpiridinio ≥97%
Cloruro de 2-hidroxiiminometil-1-metilpiridinio
Purity: 97%
CAS No.: 51-15-0
Molecular Formula: C7H9ClN2O
Formula Weight: 172.62
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 4163981
Merck Reference: 14,7703
MDL No.: MFCD00011981
Formula:
C₇H₉ClN₂O Pto. de fusión: ∼ 223 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011981 Núm. CAS: 51-15-0 EINECS: 200-080-9 Índice Merck: 14,7703 |