Furfurilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23975.22
B23975.36
B23975.22EA
38.7
EUR
B23975.22
B23975.36
Furfurilamina 99%
Furfurilamina
Purity: 99%
CAS No.: 617-89-0
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Amine-like
pH: 11.6
Melting Point: -70°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1614
UN No.: 2526
MDL No.: MFCD00003258
Formula:
C₅H₇NO Pto. Ebullición: 145…146 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1,050 Pto. de inflamación: 37 °C (99 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003258 Núm. CAS: 617-89-0 EINECS: 210-536-9 UN: 2526 ADR: 3,III |