Bis(acetato-O)feniliodo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
B24531.22 B24531.14 B24531.36
B24531.22EA 219 EUR
B24531.22 B24531.14 B24531.36
Bis(acetato-O)feniliodo ≥98%
Bis(acetato-O)feniliodo
Purity: 98+% CAS No.: 3240-34-4 Molecular Formula: C10H11IO4 Formula Weight: 322.10 Melting Point: 159-161° Beilstein Reference: 1879369
Formula: C₁₀H₁₁IO₄
MW: 322,1 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008692
Núm. CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1