Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24696.0E
B24696.22
B24696.36
B24696.0EEA
212
EUR
B24696.0E
B24696.22
B24696.36
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio ≥98%
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio
Purity: 98+%
CAS No.: 2582-30-1
Molecular Formula: CH6N4.H2CO3
Formula Weight: 136.11
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 3569869
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012949
Formula:
C₂H₈N₄O₃ Densidad: 1,600 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012949 Núm. CAS: 2582-30-1 EINECS: 219-956-7 ADR: 9,III |