Fenilfosfonito de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B24836.06 B24836.14 B24836.22
B24836.06EA 142 EUR
B24836.06 B24836.14 B24836.22
Fenilfosfonito de dietilo ≥98%
Fenilfosfonito de dietilo
Purity: 98% CAS No.: 1638-86-4 Molecular Formula: (CH3CH2O)2P(C6H5) Formula Weight: 198.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 64°/0.7mm Beilstein Reference: 2804900 MDL No.: MFCD00009086
Formula: C₁₀H₁₅O₂P
MW: 198.2 g/mol
Pto. Ebullición: 64 °C (0.7 mmHg)
Densidad: 1.032
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00009086
Núm. CAS: 1638-86-4
EINECS: 216-676-7