Ácido glioxilico 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Oxoacetic acid
B25149.0B B25149.0I B25149.30
B25149.0BEA 105 EUR
B25149.0B B25149.0I B25149.30
Ácido glioxilico 50% (w/w) en solución acuosa
Ácido glioxilico
CAS No.: 298-12-4 Molecular Formula: OHCCO2H Formula Weight: 74.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: -93° Boiling Point: 111° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00006958
Formula: C₂H₂O₃
MW: 74,04 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 1,339
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006958
Núm. CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
UN: 3265
ADR: 8,III