Succinato de dibencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25257.14
B25257.22
B25257.14EA
59.7
EUR
B25257.14
B25257.22
Succinato de dibencilo ≥98%
Succinato de dibencilo
Purity: 98%
CAS No.: 103-43-5
Molecular Formula: C18H18O4
Formula Weight: 298.34
Refractive Index: 1.5960
Melting Point: 42-47°
Boiling Point: 245°/15mm
Beilstein Reference: 1916056
MDL No.: MFCD00022034
Formula:
C₁₈H₁₈O₄ MW: 298.34 g/mol Pto. Ebullición: 245 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 42…47 °C Densidad: 1.256 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022034 Núm. CAS: 103-43-5 EINECS: 203-110-9 |