Bromuro de talio (I) ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thallium bromide
11841.14 11841.22
11841.14EA 181 EUR
11841.14 11841.22
Bromuro de talio (I) ≥99.999% (metals basis)
Bromuro de talio (I)
Purity: 99.999% CAS No.: 7789-40-4 Molecular Formula: TlBr Formula Weight: 284.28 Physical Form: Powder Density: 7.5 Melting Point: ca 460° Solubility: Practically insoluble in water Merck Reference: 14,9258 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011273
Formula: BrTl
Pto. Ebullición: 815 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼460 °C
Densidad: 7,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011273
Núm. CAS: 7789-40-4
EINECS: 232-163-0
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,9258