Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25675.06
B25675.14
B25675.06EA
83.8
EUR
B25675.06
B25675.14
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico ≥98%
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 30766-11-1
Molecular Formula: C6H4B2NO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00234149
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234149 Núm. CAS: 30766-11-1 |