Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27406.MD
H27406.03
H27406.MDEA
91.3
EUR
H27406.MD
H27406.03
Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico 95%
Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico
Purity: 95%
CAS No.: 148493-34-9
Molecular Formula: C5H4BCl2NO2
Formula Weight: 191.81
MDL No.: MFCD03094989
Formula:
C₅H₄BCl₂NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094989 Núm. CAS: 148493-34-9 |