6-Aminonicotinato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
H27575.06
H27575.03
H27575.06EA
95
EUR
H27575.06
H27575.03
6-Aminonicotinato de metilo 97%
6-Aminonicotinato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 36052-24-1
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 158-161°
MDL No.: MFCD00797844
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 158…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00797844 Núm. CAS: 36052-24-1 |