Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
H27589.06
H27589.03
H27589.06EA
430
EUR
H27589.06
H27589.03
Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico 98%
5-Aminopicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24242-20-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: 217-219°
MDL No.: MFCD02684600
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Pto. de fusión: 217…219 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684600 Núm. CAS: 24242-20-4 |