Ácido 3-aminoisonicotinico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
H28714.06
H28714.03
H28714.06EA
752
EUR
H28714.06
H28714.03
Ácido 3-aminoisonicotinico 95%
3-Aminoisonicotinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 7579-20-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00137840
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137840 Núm. CAS: 7579-20-6 |