Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
H31861.03
H31861.09
H31861.03EA
51.7
EUR
H31861.03
H31861.09
Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico 95%
Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico
Purity: 95%
CAS No.: 23628-31-1
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00233711
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233711 Núm. CAS: 23628-31-1 |