Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
H32301.03
H32301.09
H32301.03EA
58.7
EUR
H32301.03
H32301.09
Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico ≥94%
Ácido 4-cloro-2-piridincarboxílico
Purity: 94%
CAS No.: 5470-22-4
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00191400
Formula:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157,56 g/mol Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191400 Núm. CAS: 5470-22-4 |