Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H34262.03
H34262.MD
H34262.03EA
162
EUR
H34262.03
H34262.MD
Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico ≥97%
Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 22468-26-4
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00521155
Formula:
C₆H₅NO₃ Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00521155 Núm. CAS: 22468-26-4 |