2-Bromonicotinato de etilo 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-bromonicotinate
H52335.MD
H52335.03
H52335.MDEA
104
EUR
H52335.MD
H52335.03
2-Bromonicotinato de etilo 96%
2-Bromonicotinato de etilo
Purity: 96%
CAS No.: 53087-78-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
MDL No.: MFCD04113825
Formula:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11506200 Núm. CAS: 53087-78-8 |