Ácido 5-cloro-2-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52515.MD
H52515.03
H52515.MDEA
69.2
EUR
H52515.MD
H52515.03
Ácido 5-cloro-2-piridinmetabórico 95%
Ácido 5-cloro-2-piridinmetabórico
Purity: 95%
CAS No.: 652148-91-9
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
MDL No.: MFCD07368862
Formula:
C₅H₅BClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368862 Núm. CAS: 652148-91-9 |