1-Iodo-2-(trimetilsilil)acetileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Iodoethynyl)trimethylsilane
H53375.03
H53375.06
H53375.14
H53375.03EA
51
EUR
H53375.03
H53375.06
H53375.14
1-Iodo-2-(trimetilsilil)acetileno ≥97%
1-Iodo-2-(trimetilsilil)acetileno
Purity: 97%
CAS No.: 18163-47-8
Molecular Formula: C5H9ISi
Formula Weight: 224.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 130°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00274201
Formula:
C₅H₉ISi MW: 224.12 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C Densidad: 1.46 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274201 Núm. CAS: 18163-47-8 ADR: 3 III |