(Triisopropilsilil)acetileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethynyltriisopropylsilane
H53405.06
H53405.14
H53405.06EA
110
EUR
H53405.06
H53405.14
(Triisopropilsilil)acetileno ≥97%
(Triisopropilsilil)acetileno
Purity: 97%
CAS No.: 89343-06-6
Molecular Formula: C11H22Si
Formula Weight: 182.38
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4527
Boiling Point: 50-52°/0.6mm
Beilstein Reference: 3536241
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075452
Formula:
C₁₁H₂₂Si Pto. Ebullición: 50…52 °C (0,6 mmHg) Densidad: 0,813 Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075452 Núm. CAS: 89343-06-6 ADR: 3,III |