(tert-Butildimetilsilil)acetileno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H53494.03
H53494.06
H53494.14
H53494.03EA
79.5
EUR
H53494.03
H53494.06
H53494.14
(tert-Butildimetilsilil)acetileno ≥98%
(tert-Butildimetilsilil)acetileno
Purity: 98%
CAS No.: 86318-61-8
Molecular Formula: C8H16Si
Formula Weight: 140.30
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 130°
Beilstein Reference: 1921466
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00191877
Formula:
C₈H₁₆Si MW: 140,3 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C Densidad: 0,751 Pto. de inflamación: 6 °C (43 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191877 Núm. CAS: 86318-61-8 ADR: 3,II |