Bromuro de talio (I), ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thallium bromide
Ampuled under argon
35720.09
35720.18
35720.09EA
173
EUR
35720.09
35720.18
Bromuro de talio (I), ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Bromuro de talio (I)
Purity: 99.998%
CAS No.: 7789-40-4
Molecular Formula: TlBr
Formula Weight: 284.28
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.5
Melting Point: ca 460°
Merck Reference: 14,9258
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011273
Formula:
BrTl Pto. Ebullición: 815 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼460 °C Densidad: 7,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011273 Núm. CAS: 7789-40-4 EINECS: 232-163-0 UN: 1707 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9258 |