N-terc-Butilbencilamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
L01146.14
L01146.22
L01146.14EA
67.2
EUR
L01146.14
L01146.22
N-terc-Butilbencilamina 96%
N-terc-Butilbencilamina
Purity: 96%
CAS No.: 3378-72-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.27
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -30° to -25°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 507464
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008798
Formula:
C₁₁H₁₇N MW: 163,26 g/mol Pto. Ebullición: 218…220 °C Pto. de fusión: –30 °C…–25 °C Densidad: 0,899 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008798 Núm. CAS: 3378-72-1 EINECS: 222-179-6 UN: 2735 ADR: 8,III |