2-Metil-2-tiazolina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
L01329.14
L01329.22
L01329.14EA
59.1
EUR
L01329.14
L01329.22
2-Metil-2-tiazolina ≥97%
2-Metil-2-tiazolina
Purity: 97%
CAS No.: 2346-00-1
Molecular Formula: C4H7NS
Formula Weight: 101.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: -101°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 104274
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005314
Formula:
C₄H₇NS MW: 101,17 g/mol Pto. Ebullición: 144…145 °C Pto. de fusión: –101 °C Densidad: 1,072 Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F) |
Número MDL:
MFCD00005314 Núm. CAS: 2346-00-1 EINECS: 219-071-6 ADR: 3,III |