1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina tech. 90% estabilizado, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Estabilización:
5-10% estabilizado con metanol
L01642.06
L01642.14
L01642.06EA
58.2
EUR
L01642.06
L01642.14
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina tech. 90% estabilizado, grado técnico
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina
Purity: 90%
CAS No.: 18871-66-4
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1420865
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008476
Formula:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133.19 g/mol Pto. Ebullición: 118…120 °C Densidad: 0.911 Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008476 Núm. CAS: 18871-66-4 EINECS: 242-641-0 UN: 1993 ADR: 3 II |