3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecano-1,17-diol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02161.06 L02161.14
L02161.06EA 76.7 EUR
L02161.06 L02161.14
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecano-1,17-diol 96%
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecano-1,17-diol
Purity: 96% CAS No.: 2615-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)6OH Formula Weight: 282.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: 5-7° Boiling Point: 216-217°/4mm Beilstein Reference: 1638281 MDL No.: MFCD00002877
Formula: C₁₂H₂₆O₇
Pto. Ebullición: 216…217 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 5…7 °C
Densidad: 1,123
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002877
Núm. CAS: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1