3,4-Dihidro-2H-pirano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L02731.AC
L02731.AE
L02731.AP
L02731.ACEA
30.1
EUR
L02731.AC
L02731.AE
L02731.AP
3,4-Dihidro-2H-pirano ≥99%
3,4-Dihidro-2H-pirano
Purity: 99%
CAS No.: 110-87-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Unpleasant
pH: 7.0
Melting Point: -70°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 103493
UN No.: 2376
MDL No.: MFCD00006558
Formula:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Pto. Ebullición: 85…86 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 0,926 Pto. de inflamación: –15 °C (5 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006558 Núm. CAS: 110-87-2 EINECS: 203-810-4 UN: 2376 ADR: 3,II |