Dicloro(dietil)silano 94%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L03239.09 L03239.18
L03239.09EA 44.7 EUR
L03239.09 L03239.18
Dicloro(dietil)silano 94%, barras
Dicloro(dietil)silano
Purity: 94% CAS No.: 1719-53-5 Molecular Formula: C4H10Cl2Si Formula Weight: 157.12 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Acrid Melting Point: -97° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 605313 UN No.: 1767 MDL No.: MFCD00000493
Formula: C₄H₁₀Cl₂Si
MW: 157,11 g/mol
Pto. Ebullición: 129…131 °C
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1,055
Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000493
Núm. CAS: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN: 1767
ADR: 8,II