5,5-Dimetilhidantoína ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
L03388.22
L03388.36
L03388.22EA
28.5
EUR
L03388.22
L03388.36
5,5-Dimetilhidantoína ≥97%
5,5-Dimetilhidantoína
Purity: 97%
CAS No.: 77-71-4
Molecular Formula: C5H8N2O2
Formula Weight: 128.13
Flash Point: 193°(379°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2827
MDL No.: MFCD00005266
Formula:
C₅H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 174…178 °C Pto. de inflamación: 193 °C (379 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005266 Núm. CAS: 77-71-4 EINECS: 201-051-3 |