Trietilenglicol dimetil eter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,5,8,11-Tetraoxadodecane
L04128.22
L04128.36
L04128.0E
L04128.22EA
28.5
EUR
L04128.22
L04128.36
L04128.0E
Trietilenglicol dimetil eter ≥99%
Trietilenglicol dimetil eter
Purity: 99%
CAS No.: 112-49-2
Molecular Formula: C8H18O4
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -45°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 1700630
Merck Reference: 14,9692
MDL No.: MFCD00008504
Formula:
C₈H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 215…216 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 0,986 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008504 Núm. CAS: 112-49-2 EINECS: 203-977-3 Índice Merck: 14,9692 |