2-Mercapto-2-tiazolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
L04924.22
L04924.36
L04924.22EA
42.3
EUR
L04924.22
L04924.36
2-Mercapto-2-tiazolina ≥98%
2-Mercapto-2-tiazolina
Purity: 98+%
CAS No.: 96-53-7
Molecular Formula: C3H5NS2
Formula Weight: 119.21
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 106332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00126013
Formula:
C₃H₅NS₂ Pto. de fusión: 103…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126013 Núm. CAS: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |