N,N'-Bis(terc-butil)etilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N1,N2-Di-tert-butylethane-1,2-diamine, N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
L04972.06
L04972.14
L04972.06EA
58
EUR
L04972.06
L04972.14
N,N'-Bis(terc-butil)etilendiamina 98%
N,N'-Bis(terc-butil)etilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 4062-60-6
Molecular Formula: C10H24N2
Formula Weight: 172.32
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 132°/100mm
Beilstein Reference: 1738432
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00014996
Formula:
C₁₀H₂₄N₂ MW: 172,31 g/mol Pto. Ebullición: 132 °C (100 mmHg) Densidad: 0,801 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014996 Núm. CAS: 4062-60-6 EINECS: 223-769-6 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...