3-Aminocrotónonitrilo mixture E/Z 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05316.22
L05316.36
L05316.22EA
47.5
EUR
L05316.22
L05316.36
3-Aminocrotónonitrilo mixture E/Z 96%
3-Aminocrotónonitrilo
Purity: 96%
CAS No.: 1118-61-2
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: ca 70-75°
Boiling Point: 120°/4mm
Beilstein Reference: 1719815
MDL No.: MFCD00008071
Formula:
C₄H₆N₂ Pto. Ebullición: 120 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 70…75 °C Pto. de inflamación: 154 °C (309 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008071 Núm. CAS: 1118-61-2 EINECS: 214-266-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |