4-Fenil-3-metilpirazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07250.03
L07250.06
L07250.03EA
56.3
EUR
L07250.03
L07250.06
4-Fenil-3-metilpirazol ≥98%
4-Fenil-3-metilpirazol
Purity: 98%
CAS No.: 13788-84-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 3330
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Pto. de fusión: 140…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051752 Núm. CAS: 13788-84-6 |