Ácido 3-hidroxi-2-piridincarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
L07489.06
L07489.03
L07489.06EA
130
EUR
L07489.06
L07489.03
Ácido 3-hidroxi-2-piridincarboxílico ≥98%
Ácido 3-hidroxi-2-piridincarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 874-24-8
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 118954
Formula:
C₆H₅NO₃ MW: 139.11 g/mol Pto. de fusión: ∼ 214 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006294 Núm. CAS: 874-24-8 EINECS: 212-859-0 |