(±)-Óxido de estireno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Styrene oxide
L07821.22
L07821.36
L07821.22EA
29.3
EUR
L07821.22
L07821.36
(±)-Óxido de estireno ≥98%
(±)-Óxido de estireno
Purity: 98+%
CAS No.: 96-09-3
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: -37°
Boiling Point: 193-196°
Beilstein Reference: 108582
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005121
Formula:
C₈H₈O MW: 120.15 g/mol Pto. Ebullición: 193…196 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 1.053 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) |
Número MDL:
MFCD00005121 Núm. CAS: 96-09-3 EINECS: 202-476-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |