2-Metilnicotinato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L09074.06 L09074.14
L09074.06EA 87.3 EUR
L09074.06 L09074.14
2-Metilnicotinato de metilo ≥97%
2-Metilnicotinato de metilo
Purity: 97% CAS No.: 65719-09-7 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Refractive Index: 1.5165 Boiling Point: 102-104°/10mm MDL No.: MFCD00051961
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 102…104 °C (10 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051961
Núm. CAS: 65719-09-7