Benciltiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Benzyl-2-thiourea, N-Benzylthiourea
L09400.14
L09400.06
L09400.22
L09400.14EA
104
EUR
L09400.14
L09400.06
L09400.22
Benciltiourea ≥98%
Benciltiourea
Purity: 98%
CAS No.: 621-83-0
Molecular Formula: C8H10N2S
Formula Weight: 166.25
Odour: Odourless
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 972372
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041370
Formula:
C₈H₁₀N₂S Pto. de fusión: 162…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041370 Núm. CAS: 621-83-0 EINECS: 210-709-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |