Ciclohexencarbonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10284.09
L10284.04
L10284.09EA
202
EUR
L10284.09
L10284.04
Ciclohexencarbonitrilo ≥98%
Ciclohexencarbonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1855-63-6
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 85-88°/17mm
Beilstein Reference: 385837
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00013772
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 85…88 °C (17 mmHg) Densidad: 0,947 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013772 Núm. CAS: 1855-63-6 EINECS: 217-454-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |