(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Estabilización:
estabilizado con mequinol
L11133.18
L11133.30
L11133.18EA
26.4
EUR
L11133.18
L11133.30
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip ≥97% estabilizado
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-91-2
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -82°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 2506
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005137
Formula:
C₇H₁₀O₃ MW: 142.15 g/mol Pto. Ebullición: 189 °C Pto. de fusión: –82 °C Densidad: 1.078 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005137 Núm. CAS: 106-91-2 EINECS: 203-441-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |