Metanosulfinato de sodio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11360.06
L11360.14
L11360.03
L11360.06EA
87.3
EUR
L11360.06
L11360.14
L11360.03
Metanosulfinato de sodio 95%
Metanosulfinato de sodio
Purity: 95%
CAS No.: 20277-69-4
Molecular Formula: CH3NaO2S
Formula Weight: 102.09
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3565430
Formula:
CH₃NaO₂S Pto. de fusión: 227…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040392 Núm. CAS: 20277-69-4 EINECS: 243-669-6 |