(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Allyl glycidyl ether
L11634.22 L11634.36
L11634.22EA 38 EUR
L11634.22 L11634.36
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter ≥97%
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter
Purity: 97% CAS No.: 106-92-3 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 47°(134°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Ether-like Melting Point: -100° Boiling Point: 50-51°/15mm Beilstein Reference: 105871 UN No.: 2219 MDL No.: MFCD00005143
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Pto. Ebullición: 50…51 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0.967
Pto. de inflamación: 47 °C (134 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005143
Núm. CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3 III