N,N-Dimetilglicinato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L11897.06
L11897.14
L11897.06EA
42.4
EUR
L11897.06
L11897.14
N,N-Dimetilglicinato de metilo ≥98%
N,N-Dimetilglicinato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 7148-06-3
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1744788
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00059303
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 134…135 °C Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00059303 Núm. CAS: 7148-06-3 UN: 3272 ADR: 3,III |