Éter diglicídico del 1,4-butanodiol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Araldite RD-2
L12632.09
L12632.18
L12632.09EA
67.6
EUR
L12632.09
L12632.18
Éter diglicídico del 1,4-butanodiol 96%
Éter diglicídico del 1,4-butanodiol
Purity: 96%
CAS No.: 2425-79-8
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 157-158°/11mm
Beilstein Reference: 115238
MDL No.: MFCD00005146
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 157…158 °C (11 mmHg) Densidad: 1,049 Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005146 Núm. CAS: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 |