2-Isopropoxietanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Isopropoxyethanol
L13241.AE
L13241.AU
L13241.0F
L13241.AEEA
29.8
EUR
L13241.AE
L13241.AU
L13241.0F
2-Isopropoxietanol ≥99%
2-Isopropoxietanol
Purity: 99%
CAS No.: 109-59-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: -60°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1732184
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00002866
Formula:
C₅H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 143 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,903 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002866 Núm. CAS: 109-59-1 EINECS: 203-685-6 UN: 3271 ADR: 3,III |